Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7024056
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11453757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18230.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7355-22-8 | C7H5BrO4 | 233.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7355-22-8
Molekylær formel C7H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 233.02
MDL nummer MFCD00002452
InChI nøgle ZRBCISXJLHZOMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 5-bromo-2,4-dihydroxy, 5-bromo-beta-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-.beta.-resorcylic acid, .beta.-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoic acid, beta-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoicacid, 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoicacid, 5-bromo-b-resorcylic acid
PubChem CID 81814
IUPAC navn 5-brom-2,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2967526
Formel vægt 233.02
Procent renhed 98%