Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11463757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463757 25 g 25g
11453757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18230.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7355-22-8 | C7H5BrO4 | 233.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7355-22-8
Molekylær formel C7H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 233.02
MDL nummer MFCD00002452
InChI nøgle ZRBCISXJLHZOMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 5-bromo-2,4-dihydroxy, 5-bromo-beta-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-.beta.-resorcylic acid, .beta.-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoic acid, beta-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoicacid, 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoicacid, 5-bromo-b-resorcylic acid
PubChem CID 81814
IUPAC navn 5-brom-2,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 2967526
Formel vægt 233.02
Procent renhed 98%