Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10330194
Brand: Thermo Scientific Acros 371360050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36082-50-5
Molekylær formel C4HBrCl2N2
Molekylvægt (g/mol) 227.88
MDL nummer MFCD00127818
InChI nøgle SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
IUPAC navn 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2, 4-dichloropyrimidine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29.0°C to 30.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7810g/mL
Kogepunkt 128.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.781
Formel vægt 227.88
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.