Få mere at vide
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477046
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477046 5 g 5g
11467046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25365.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36082-50-5
Molekylær formel C4HBrCl2N2
Molekylvægt (g/mol) 227.87
MDL nummer MFCD00127818
InChI nøgle SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
IUPAC navn 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Smeltepunkt 29 °C til 30 °C
Tæthed 1.781
Kogepunkt 128 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.603
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 124441
Formel vægt 227.88
Procent renhed 98%