missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 6312-72-7 |
| Molekylær formel | C4 H5 Br N4 O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrN4O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h(H5,6,7,8,9,10) |
| SMIL | Nc1nc(N)c(Br)c(O)n1 |
| IUPAC navn | 2,6-diamino-5-bromopyrimidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.01 |
| Formel vægt | 203.9647 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?