Få mere at vide
5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid |
| CAS | 72517-15-8 |
| Molekylær formel | C7 H5 Br O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Bromo-o-pyrocatechuic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Br)cc(O)c1O |
| IUPAC navn | 5-bromo-2,3-dihydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.02 |
| Formel vægt | 231.9371 |