Få mere at vide
5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 105603-49-4 |
| Molekylær formel | C8H7BrO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Methyl 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO4/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3,10-11H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Br)cc(O)c1O |
| IUPAC navn | methyl 5-bromo-2,3-dihydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.04 |
| Formel vægt | 245.9528 |