Få mere at vide
5-brom-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432242
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10718065 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07139DA
Kemiske identifikatorer
CAS 41177-72-4
Molekylær formel C9H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 243.06
MDL nummer MFCD00191391
InChI nøgle LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
PubChem CID 2794797
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Navn note May contain varying amounts of anhydride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 243.06
Procent renhed 97%