Få mere at vide
5-brom-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-borsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320453
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10320453 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10042352 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07179CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-72-5
Molekylær formel C8H8BBrO3
Molekylvægt (g/mol) 242.86
MDL nummer MFCD06200893
InChI nøgle BSSWVOKZPQTKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl boronic acid, acmc-1b7su, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronicacid, boronic acid, b-5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl
PubChem CID 2794805
IUPAC navn (5-brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-boronic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 242.86
Procent renhed 97%