Få mere at vide
5-brom-2,3-dihydro-1-benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621673
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621673 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10415312 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00810DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 66826-78-6
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.05
MDL nummer MFCD02677716
InChI nøgle UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
PubChem CID 2776159
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMIL BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 199.05
Procent renhed 97%