Få mere at vide
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108823
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31108823 10 g
31094926 250 mg
31092647 1 g
31110623 5 g
31092462 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31108823 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10261110g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
CAS 58328-39-5
Molekylær formel C8H7BrO2
MDL nummer MFCD03095029
Mængde 10 g
SMIL BrC1=C2OCCOC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Procent renhed 96%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Política de privacidad.