Få mere at vide
5-brom-2,3-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466696 1 g 1g
11476696 5 g 5g
11374669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23853.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 186590-26-1 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186590-26-1
Molekylær formel C6H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 208.99
MDL nummer MFCD01631350
InChI nøgle QAHCQGXGAYRHHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773307
IUPAC navn 5-brom-2,3-difluorphenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)F)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2,3-difluorophenol
Brydningsindeks 1.538
Mængde 1 g
Beilstein 8831044
Synonym 2,3-difluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2,3-difluoro, 5-bromo-2,3-difluoro-phenol, 3-bromo-5,6-difluorophenol, pubchem2843, acmc-209eoh, ksc494o6r, 5-bromo-2,3-difluoro phenol, phenol,5-bromo-2,3-difluoro, 2.3-difluoro-5-bromophenol
Formel vægt 208.99
Procent renhed 97%