missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-2,3-dichloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,3-dichloropyridine |
| CAS | 97966-00-2 |
| Molekylær formel | C5 H2 Br Cl2 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dichloro-5-bromopyridine, 3-Bromo-5,6-dichloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrCl2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H |
| SMIL | Clc1cc(Br)cnc1Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-2,3-dichloropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.886 |
| Formel vægt | 224.875 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?