Få mere at vide
5-brom-2,3'-bipyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,3'-bipyridine |
| Smeltepunkt | 75 °C til 78 °C |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 5-brom-2,3'-bipyridin |
| Formel vægt | 235.08 |
| Procent renhed | 95% |