Få mere at vide
5-Bromo-2',3',5'-tri-O-acetyluridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2',3',5'-tri-O-acetyluridine |
| CAS | 105659-32-3 |
| Molekylær formel | C15 H17 Br N2 O9 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17BrN2O9/c1-6(19)24-5-10-11(25-7(2)20)12(26-8(3)21)14(27-10)18-4-9(16)13(22)17-15(18)23/h4,10-12,14H,5H2,1-3H3,(H,17,22,23)/t10-,11-,12-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(5-bromo-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.21 |
| Formel vægt | 448.0117 |