Få mere at vide
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97%
Beskrivelse
5-brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol bruges som en precursor i organisk syntese. Det bruges til at fremstille 5-brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre. Det tjener som mellemprodukt i aktive farmaceutiske ingredienser, agrokemikalier og i farvestofområdet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol bruges som en precursor i organisk syntese. Det bruges til at fremstille 5-brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre. Det tjener som mellemprodukt i aktive farmaceutiske ingredienser, agrokemikalier og i farvestofområdet.
Opløselighed Blandbar med
hexan.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole |
| Tæthed | 1.74 |
| Kogepunkt | 78 °C til 79 °C (20 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.4967 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1425209 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med hexan. |
| Formel vægt | 237 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.