Få mere at vide
5-Bromo-2-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| CAS | 380380-63-2 |
| Molekylær formel | C7H6BrN5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(1-Methyl-5-tetrazolyl)-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN5/c1-13-7(10-11-12-13)6-3-2-5(8)4-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | BrC1=CN=C(C2=NN=NN2C)C=C1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.06 |
| Formel vægt | 238.98 |