Få mere at vide
5-brom-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384322
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10384322 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10641863 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384322 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09710DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51376-06-8
Molekylær formel C6H3BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 199.01
MDL nummer MFCD02682026
InChI nøgle ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
PubChem CID 2776298
IUPAC navn 5-brom-2,1,3-benzoxadiazol
SMIL BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 199.01
Procent renhed 97%