Få mere at vide
5-brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652053
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10652053 1 g 1g
10473084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09210DA
Kemiske identifikatorer
CAS 1753-75-9
Molekylær formel C6H3BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 215.068
MDL nummer MFCD00460091
InChI nøgle LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromo, 5-bromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromo, pubchem12684, acmc-209ea1, amth068, 5-bromobenz-2,1,3-thiadiazole, 5-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 2776295
IUPAC navn 5-brom-2,1,3-benzothiadiazol
SMIL C1=CC2=NSN=C2C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 215.07
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.