Få mere at vide
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10746715
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10746715 250 mg 250mg
11320667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746715 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48210CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 53857-57-1
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.04
MDL nummer MFCD00839493,MFCD26227374
InChI nøgle STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
IUPAC navn 5-bromo-1H-indazole
SMIL BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1H-indazole
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%