Få mere at vide
5-Bromo-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470898
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470898 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15470898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54673.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1H-indazole
CAS 53857-57-1
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Molekylær formel C7H5BrN2
MDL nummer MFCD00839493,MFCD26227374
Mængde 1 g
Synonym 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
InChI nøgle STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
IUPAC navn 5-brom-lH-indazol
Molekylvægt (g/mol) 197.04
PubChem CID 761929
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%