Få mere at vide
5-brom-1H-indazol-3-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357782
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10357782 1 g 1g
10157422 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357782 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07350DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1077-94-7
Molekylær formel C8H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 241.04
MDL nummer MFCD05663979
InChI nøgle AMJVXOOGGBPVCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7157358
IUPAC navn 5-brom-lH-indazol-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromoindazole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 1h-indazole-3-carboxylic acid,5-bromo, pubchem7817, acmc-2098xf, ksc173q5b, 5-bromo-3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromo
Formel vægt 241.04
Procent renhed 95%