Få mere at vide
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine |
| CAS | 91225-41-1 |
| Molekylær formel | C5H3N4Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrN4/c6-3-1-7-4-5(10-3)9-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10) |
| SMIL | Brc1cnc2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 199 |
| Formel vægt | 197.9541 |