Få mere at vide
5-brom-1H-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505004
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10505004 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10039602 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10472854 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10505004 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45910EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4887-88-1
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.04
MDL nummer MFCD00160001
InChI nøgle GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
PubChem CID 785299
SMIL BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1H-benzimidazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
IUPAC navn 6-brom-lH-benzimidazol
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%