missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-1-pentylamine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-1-pentylamine, Hydrochloride |
| CAS | 1246816-76-1 |
| Molekylær formel | C5 H12 Br N . Cl H |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12BrN.ClH/c6-4-2-1-3-5-7;/h1-5,7H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCCCCBr |
| IUPAC navn | 5-bromopentan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.52 |
| Formel vægt | 200.992 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?