Få mere at vide
5-Bromo-1-pentene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-1-pentene |
| CAS | 1119-51-3 |
| Molekylær formel | C5H9Br |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2 |
| SMIL | BrCCCC=C |
| IUPAC navn | 5-bromopent-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vægt | 147.9888 |