Få mere at vide
5-brom-1-penten, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443544
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443544 5 g 5g
11394669 1 g 1g
11453544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11219.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
5-brom-1-penten anvendes i vid udstrækning i den stereoselektive syntese af 7alpha-(3-carboxypropyl)-estradiol. Det spiller en vigtig rolle som udgangsmateriale i syntesen af en række forbindelser, herunder DL-histrionicotoxin og benzophenonholdige fedtsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-brom-1-penten er almindeligt anvendt i den stereoselektive syntese af 7alpha-(3-carboxypropyl)-estradiol. Det spiller en vigtig rolle som udgangsmateriale i syntesen af en række forbindelser, herunder DL-histrionicotoxin og benzophenonholdige fedtsyrer.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-51-3
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.031
MDL nummer MFCD0000-364
InChI nøgle LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
IUPAC navn 5-brompent-1-en
SMIL C=CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-pentene
Tæthed 1.259
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Lineær formel Br(CH2)3CH=CH2
Brydningsindeks 1.4639
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 506077
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 149.03
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-1-pentene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-1-pentene