Få mere at vide
5-Bromo-1-pentene, 95%
Artikelnummer. 10309310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10309310 2.5 g Glasflaske 2.5g
10559073 10 g Glasflaske 10g
11904501 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10309310 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 295170025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-51-3
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.03
MDL nummer MFCD00000264
InChI nøgle LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
IUPAC navn 5-brompent-1-en
SMIL C=CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-pentene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg)
Flammepunkt 30°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)3CHCH2
Brydningsindeks 1.4620 to 1.4650
Mængde 2.5 g
FN nummer 1993
Specifik vægtfylde 1.26
Formel vægt 149.03
Procent renhed 95%