Få mere at vide
5-brom-1-methylindolin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10517284
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517284 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10356374 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58710DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 99848-78-9
Molekylær formel C9H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 212.09
MDL nummer MFCD09817498
InChI nøgle YIRSVRZXIXHOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methylindoline, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 19361435
SMIL CN1CCC2=C1C=CC(Br)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-methylindoline
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 5-brom-l-methyl-2,3-dihydro-lH-indol
Formel vægt 212.09
Procent renhed 90%