Få mere at vide
5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10717485 5 g 5g
10061144 1 g 1g
10555934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10717485 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63010DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 20870-90-0
Molekylær formel C9H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 226.07
MDL nummer MFCD00464061
InChI nøgle WARSUKBSFLACOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-bromo-1-methylindolin-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1h-indolin-2-one, acmc-209ffi, 5-bromo-1-methyl oxindole, 1-methyl-5-bromoindoline-2-one
PubChem CID 2432666
IUPAC navn 5-bromo-1-methyl-3H-indol-2-one
SMIL CN1C(=O)CC2=CC(Br)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 226.07
Procent renhed 97%