Få mere at vide
5-brom-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10508633
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10508633 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10397294 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10508633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41410DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 10075-52-2
Molekylær formel C9H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.07
MDL nummer MFCD00159857
InChI nøgle SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 285757
IUPAC navn 5-brom-1-methylindol
SMIL CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
Formel vægt 210.07
Procent renhed 97%