Få mere at vide
5-Bromo-1-methyl-1H-indole, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033442
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31033442 10 g
31016190 100 g
31016495 1 g
31029212 5 g
31020208 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31033442 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10256110g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS 10075-52-2
Molekylær formel C9H8BrN
MDL nummer MFCD00159857
Mængde 10 g
SMIL CN1C=CC2=C1C=CC(Br)=C2
Molekylvægt (g/mol) 210.07
Procent renhed 95%