Få mere at vide
5-brom-1-methyl-1H-indol-3-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 238.08 |
| Procent renhed | 97% |