Få mere at vide
5-brom-1-methyl-1H-indol-3-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10410870
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10410870 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10795822 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410870 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC75304DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 10102-94-0
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.084
InChI nøgle NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 778451
IUPAC navn 5-brom-1-methylindol-3-carbaldehyd
SMIL CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 238.08
Procent renhed 97%