Learn More
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 16681-72-4 |
| Molecular Formula | C3H4BrN3 |
| MDL Number | MFCD11109756 |
| Quantity | 25 g |
| SMILES | CN1N=CN=C1Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.99 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?