Få mere at vide
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30799786
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30799786 25 g 25g
30795636 10 g 10g
30791444 1 g 1g
30795263 5 g 5g
30796611 250 mg 250mg
30792498 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30799786 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10725125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
CAS 16681-72-4
Molekylær formel C3H4BrN3
MDL nummer MFCD11109756
Mængde 25 g
SMIL CN1N=CN=C1Br
Molekylvægt (g/mol) 161.99
Procent renhed 98%