Få mere at vide
5-Bromo-1-isoindolinone, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489027
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489027 250 mg 250mg
15479027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52358.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 552330-86-6
Molekylær formel C8H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 212.046
MDL nummer MFCD09701292
InChI nøgle WJNKJYJCWXMBNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisoindolin-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-bromo-1-isoindolinone, 1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromoisoindolinone, acmc-1aw2c, 5-bromo-1-oxo-isoindoline, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1-one
PubChem CID 22607119
IUPAC navn 5-bromo-2,3-dihydroisoindol-1-one
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)Br)C(=O)N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-isoindolinone
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.04
Procent renhed 96%