Få mere at vide
5-Brom-1-klor-3-fluor-2-methoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30179845
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30179845 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30179845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB415013100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261762-34-9
Molekylær formel C7H5BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 239.47
Synonym 4-Bromo-2-Chloro-6-Fluoroanisole
IUPAC navn 5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzen
SMIL COc1c(F)cc(Br)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5BrClFO/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Formel vægt 237.9196