Få mere at vide
5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799963
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10799963 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10036142 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799963 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38802CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7312-14-3
Molekylær formel C9H4BrClOS
Molekylvægt (g/mol) 275.544
MDL nummer MFCD05664419
InChI nøgle LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795570
IUPAC navn 5-bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 275.55
Procent renhed 95%