Få mere at vide
5-brom-1-benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641673
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10641673 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10523002 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10440734 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07110CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23145-07-5
Molekylær formel C8H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 197.031
MDL nummer MFCD03407317
InChI nøgle AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
PubChem CID 90015
IUPAC navn 5-brom-1-benzofuran
SMIL C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-benzofuran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%