Få mere at vide
5-Bromo-1,4-benzodioxan, 95%
Artikelnummer. 15463757
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463757 250 mg 250mg
11382819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27709.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 58328-39-5 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58328-39-5
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD03095029
InChI nøgle NGOZRIZXELGVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, acmc-209m3q, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4 benzodioxine, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4-benzodioxine, 1,4-benzodioxin, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18787268
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1,4-benzodioxane
Brydningsindeks 1.5955
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.05
Procent renhed 95%