Få mere at vide
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone, 97%
Artikelnummer. 15408907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408907 1 g 1g
15418907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52279.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51417-13-1 | C7H8BrNO | 202.051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51417-13-1
Molekylær formel C7H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 202.051
MDL nummer MFCD16658881
InChI nøgle UEHHXNZKBMALIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone, 5-bromo-1,3-dimethylpyridin-2 1h-one, 5-bromo-1,3-dimethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-bromopyridine-2 1h-one, 5-bromo-1,3-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 12272664
IUPAC navn 5-brom-1,3-dimethylpyridin-2-on
SMIL CC1=CC(=CN(C1=O)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Smeltepunkt 105°C to 106°C
Mængde 1 g
Formel vægt 202.05
Procent renhed 97%