Få mere at vide
5-brom-1,3,4-thiadiazol-2-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225504
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10225504 1 g 1g
10663425 5 g 5g
10193354 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08007DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 37566-39-5
Molekylær formel C2H2BrN3S
Molekylvægt (g/mol) 180.02
MDL nummer MFCD00464325
InChI nøgle GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t
PubChem CID 3650883
IUPAC navn 5-brom-1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMIL NC1=NN=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 180.03
Procent renhed 97%