Få mere at vide
5-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone |
| CAS | 1373350-56-1 |
| Molekylær formel | C11 H12 Br F O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrFO/c12-7-3-5-10(14)8-9-4-1-2-6-11(9)13/h1-2,4,6H,3,5,7-8H2 |
| SMIL | Fc1ccccc1CC(=O)CCCBr |
| IUPAC navn | 5-bromo-1-(2-fluorophenyl)pentan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.115 |
| Formel vægt | 258.006 |