missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Bromo-1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-6-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30344597
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344597 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB75032310G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-6-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
CAS 830346-48-0
Molekylær formel C13H9BrF4N2O2
Mængde 10 g
Synonym 5-Bromo-1-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-5-bromo-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
InChI formel InChI=1S/C13H9BrF4N2O2/c1-6-10(14)11(21)19-12(22)20(6)5-7-8(13(16,17)18)3-2-4-9(7)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,19,21,22)
SMIL CC1=C(Br)C(=O)NC(=O)N1Cc2c(F)cccc2C(F)(F)F
IUPAC navn 5-bromo-1-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-methylpyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 381.12
Formel vægt 379.9784
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.