Få mere at vide
5-brom-1,2-dimethyl-1H-imidazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316574
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10316574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10316574 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25110DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1, 2-dimethyl-1H-imidazole
CAS 24134-09-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H7BrN2
MDL nummer MFCD06659905
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-1,2-dimethyl, pubchem23641, 1,2-dimethyl-5-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-bromo-1,2-dimethyl
InChI nøgle WIRCWIXZNDCIST-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(C)=NC=C1Br
IUPAC navn 5-brom-1,2-dimethylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 175.03
PubChem CID 7204879
Formel vægt 175.03
Procent renhed 97%