Få mere at vide
5-brom-1,2-benzisoxazol-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10718455 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10245644 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08226CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 455280-00-9
Molekylær formel C7H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 213.03
MDL nummer MFCD09834823
InChI nøgle BGMYWBQEKIMHGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo d isoxazol-3-ylamine, 5-bromobenzo d isoxazol-3-amine, 5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 5-bromo, 3-amino-5-bromobenzo d isoxazole, 5-bromobenzo d isoxazole-3-ylamine, 5-bromanyl-1,2-benzoxazol-3-amine, 1,2-benzisoxazol-3-amine,5-bromo
PubChem CID 33589610
IUPAC navn 5-brom-1,2-benzoxazol-3-amin
SMIL NC1=NOC2=CC=C(Br)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1, 2-benzisoxazol-3-ylamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 213.03
Procent renhed 97%