Få mere at vide
5-brom-1,2-benzisoxazol-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245644
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10245644
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08226DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 455280-00-9
Molekylær formel C7H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 213.03
MDL nummer MFCD09834823
InChI nøgle BGMYWBQEKIMHGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo d isoxazol-3-ylamine, 5-bromobenzo d isoxazol-3-amine, 5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 5-bromo, 3-amino-5-bromobenzo d isoxazole, 5-bromobenzo d isoxazole-3-ylamine, 5-bromanyl-1,2-benzoxazol-3-amine, 1,2-benzisoxazol-3-amine,5-bromo
PubChem CID 33589610
IUPAC navn 5-brom-1,2-benzoxazol-3-amin
SMIL NC1=NOC2=CC=C(Br)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1, 2-benzisoxazol-3-ylamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 213.03
Procent renhed 97%