missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-1,2,3-trichlorobenzene |
| CAS | 21928-51-8 |
| Molekylær formel | C6H2BrCl3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trichlorobromobenzene, Bromo-3,4,5-trichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2BrCl3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H |
| SMIL | ClC(C(Cl)=CC(Br)=C1)=C1Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-1,2,3-trichlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.34 |
| Formel vægt | 260.34 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?