Få mere at vide
MedChemExpress 5-BrdUTP sodium salt
Artikelnummer. 16442439
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16442439 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16442439 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD1023
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress 5-BrdUTP sodium salt is a TdT substrate which can be used to label the DNA double-strand breaks.
Tekniske data
CAS 102212-99-7
Synonym 5-Bromo-2'-deoxyuridine 5'-triphosphate sodium salt
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Mængde 1 mg
Molekylvægt (g/mol) 639.0 g/mol
Produkttype Biochemical Assay Reagents